Learn More
Thermo Scientific Chemicals [Arg8] Vasotocin
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 1050.22 |
| Produkttyp | [Arg8] Vasotocin |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2, (Disulfide bridge: Cys1-Cys6) |
Nur für Forschungszwecke