Learn More
ARF4L Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18601402 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601402 0.02 mL 0.02mL
18640782 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601402 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2928760.02ml
 Article restreint
Verfügbar ab: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
ARF4L Polyclonal specifically detects ARF4L in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ARF4L
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène ADP-ribosylation factor 4-like, ADP-ribosylation factor-like 4D, ADP-ribosylation factor-like protein 4D, ADP-ribosylation factor-like protein 4L, ARF4LADP-ribosylation factor-like 6, ARL6
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 92-201 of human ARL4D (NP_001652.2). RRTDGLVFVVDAAEAERLEEAKVELHRISRASDNQGVPVLVLANKQDQPGALSAAEVEKRLAVRELAAATLTHVQGCSAVDGLGLQQGLERLYEMILKRKKAARGGKKRR
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 379
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.