Learn More
Invitrogen™ ARES™ Alexa Fluor™ 488 DNA Labeling Kit
Artikelnummer. 10453432
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10453432 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10453432 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A21665
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ARES™ Alexa Fluor™ 488 DNA-Markierungskit
Das ARES™ Alexa Fluor™ DNA-Markierungskits bietet eine vielseitige, zweistufige Methode zur Markierung von DNA mit unseren Alexa Fluor™ Farbstoffen. Im ersten Schritt wird ein aminmodifiziertes Nukleotid mit herkömmlichen enzymatischen Markierungsmethoden in die DNA integriert. Im zweiten Schritt wird die aminmodifizierte DNA mit unserem firmeneigenen aminreaktiven Alexa Fluor™ 488-Farbstoff chemisch markiert. Die markierten Sonden können für Fluoreszenz--in-situ-Hybridisierung (FISH) und Mikroarray-Verfahren verwendet werden. Wir bieten ARES™ Alexa Fluor™ DNA-Markierungskits in fünf fluoreszierenden Farben an. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für 5 bis 10 Markierungsreaktionen von je 1 bis 5 μg DNA.
ARES™ Alexa Fluor™ Markierungskit – Technische Daten:
  • Farbstoff (Ex/Em): Alexa Fluor™ 488 (492/520 nm)
  • Erreicht eine einheitlichere, konsistentere Markierung als Verfahren für die enzymatische Einbettung markierter Nukleotide
  • Produziert in der Regel einen Farbstoff pro 12–20 Basen
  • Optimal für FISH und Mikroarrays
    Einheitlichere Markierung mit ARES™ Markierungskits
    ARES™ Alexa Fluor™ Markierungskits verwenden eine zweistufige Markierungstechnologie – Nick-Translation zur enzymatischen Integration eines aminmodifizierten Nukleotids (Aminoallyl dUTP) mit anschließender chemischer Markierung mit Alexa Fluor™ Farbstoffen. Diese Methode erreicht eine Homogenität und Konsistenz der Markierung, die mit konventioneller enzymatischer Integration markierter Nukleotide nur schwer zu erreichen ist.
    Wir bieten diese zweistufige Markierungstechnologie auch in unseren FISH Tag™ DNA- und FISH Tag™ RNA-Kits an, die eine vollständige Workflow-Lösung für FISH-Anwendungen bieten, indem sie alle Reagenzien, die für eine Sondensynthese, -markierung, -aufreinigung erforderlich sind, und ein Anti-Fade-Reagenz enthalten, das das Signal während der Fluoreszenzmikroskopie schützt.
    Weitere Optionen für die Nukleinsäuremarkierung
    Zur Überprüfung verschiedener Optionen für die Nukleinsäuremarkierung (einschließlich DNA- und RNA-FISH) siehe Labeling Oligonucleotides and Nucleic Acids (Markierung von Oligonukleotiden und Nukleinsäuren) – Abschnitt 8.2 im Handbuch für Molecular Probes™.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
    Nachweisverfahren Fluoreszenz
    Format Kit
    Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 488
    Endprodukttyp Sonden (markierte DNA), cDNA (markiert)
    Labeling Target DNA (allgemein), cDNA
    Mit Marker oder Farbstoff Ja
    Markierungsmethode Indirekte Markierung
    Produktlinie ARES, Alexa Fluor
    Produkttyp DNA-Markierungskit
    Menge 1 Kit
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.