Learn More
Arecoline Hydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30135995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135995 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30135995 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA767500500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 300-08-3
Summenformel C8 H13 N O2 . Br H
Molekulargewicht (g/mol) 236.11
Synonym 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (1:1), 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (9CI), Nicotinic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (8CI), Arecoline bromide, Arecoline hydrobromide, Methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, Methyl N-methyl-1,2,5,6-tetrahydronicotinate hydrobromide, Taeniolin
IUPAC-Name Methyl-1-Methyl-3,6-Dihydro-2H-Pyridin-5-Carboxylat; Hydrobromid
SMILES Br.COC(=O)C1=CCCN(C)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arecoline Hydrobromide
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Arecoline Hydrobromide
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 500 mg
Formelmasse 235.0208