missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Arbidol

Beschreibung
Arbidol is a broad spectrum antiviral. Displays activity against a range of respiratory and hepatitis viruses including influenza A, B and C, adenovirus, and hepatitis B and C. Increases stability of influenza viral hemagglutinins (HA) and prevents low-pH HA transition so inhibiting viral fusion. Also inhibits SARS-CoV-2 infection in vitro (IC50 = 4.11 μM).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 6-Bromo-4-((dimethylamino)methyl)-5-hydroxy-1-methyl-2-((phenylthio)methyl)-1 H-indole-3-carboxylate hydrochloride |
| CAS | 131707-23-8 |
| Menge | 50 mg |
| Ziel | Antiviral Compounds |
| Summenformel | C22H25BrN2O3S.HCl |
| Reinheit | 0.98 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?