missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arbidol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30012753
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012753 250 mg 250 Milligramm
30009350 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30012753 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA766000250MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 131707-23-8
Summenformel C22 H25 Br N2 O3 S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 513.88
Synonym 1H-Indole-3-carboxylic acid, 6-bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylthio)methyl]-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), 1H-Indole-3-carboxylic acid, 6-bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylthio)methyl]-, ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Arbidol, Arbidol hydrochloride
IUPAC-Name ethyl 6-bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-(phenylsulfanylmethyl)indole-3-carboxylate;hydrochloride
SMILES Cl.CCOC(=O)c1c(CSc2ccccc2)n(C)c3cc(Br)c(O)c(CN(C)C)c13

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Arbidol hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H25BrN2O3S.ClH/c1-5-28-22(27)20-18(13-29-14-9-7-6-8-10-14)25(4)17-11-16(23)21(26)15(19(17)20)12-24(2)3;/h6-11,26H,5,12-13H2,1-4H3;1H
Formelmasse 512.0536
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.