Learn More
Aramite 2000 μg/ml in n-Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30328664 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328664 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010391HE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aramite
CAS 140-57-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aramite
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H23 Cl O4 S
Konzentration 2000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C15H23ClO4S/c1-12(20-21(17)19-10-9-16)11-18-14-7-5-13(6-8-14)15(2,3)4/h5-8,12H,9-11H2,1-4H3
SMILES CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)C)OS(=O)OCCCl
IUPAC-Name 1-(4-tert-Butylphenoxy)propan-2-yl-2-chlorethylsulfit
Solvent or Matrix n-Hexane
Molekulargewicht (g/mol) 334.86
Menge 1 mL
Formelmasse 334.1006 g/mol