Learn More
Arachidonoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 17993695
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993695 500 mg 500 Milligramm
17902045 5 mg 5 Milligramm
17901835 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993695 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA765155500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57303-04-5
Summenformel C20 H31 Cl O
Molekulargewicht (g/mol) 322.91
Synonym Arachidonic Acid Chloride, (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-EicosatetraeA765155noyl Chloride;
IUPAC-Name (5Z,8Z,11Z,14Z)-Ikosa-5,8,11,14-Tetraenoylchlorid
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arachidonoyl Chloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Formelmasse 322.2063