Learn More
Arachidonsäure-Methylester, TRC
Artikelnummer. 30137746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137746 100 mg 100 Milligramm
30010843 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137746 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA765005100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2566-89-4
Summenformel C21 H34 O2
Molekulargewicht (g/mol) 318.49
Synonym 5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, methyl ester, (all-Z)- (8CI), Arachidonic acid, methyl ester (6CI,7CI), Methyl 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoate, Methyl all-cis-5,8,11,14-eicosatetraenoate, Methyl arachidonate, Methyl cis,cis,cis,cis-eicosa-5,8,11,14-tetraenoate
IUPAC-Name Methyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-Ikosa-5,8,11,14-Tetraenoat
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arachidonic acid methyl ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
Formelmasse 318.2559
Reinheit (%) >95%