missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arachidsäure-Methylester, TRC

Artikelnummer. 30012391
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012391 1 g 1 Gramm
17968864 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30012391 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7649801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1120-28-1
Summenformel C21 H42 O2
Molekulargewicht (g/mol) 326.56
Synonym Eicosanoic Acid Methyl Ester, Eicosanoic acid, methyl ester, Arachic acid methyl ester, Arachidic acid methyl ester, C20:0 FAME, Methyl arachate, Methyl arachidate, Methyl eicosanate, Methyl eicosanoate, n-Eicosanoic acid methyl ester
IUPAC-Name Methylicosanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Arachidic Acid Methylester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
Formelmasse 326.3185
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.