Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipette Typ 3, AR-Glas
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Hirschmann Instruments™ Class AS graduierte Pipetten sind in der blauen oder bernsteinfarbenen Graduierung erhältlich.
Marke:  Hirschmann™ 1100142
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11796612
  • 65.75 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab
12-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 835
  • Hauptpunkt-Ringgraduierung (in entweder blau oder bernsteinfarben)
  • Graduiert bis zur Spitze, Null bei Spitze, Typ 3
  • Standardmäßig mit Baumwollstopfen
  • Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
Spezifikation
AS
Amber
0.1 mL
0.01 mL
AR-GLAS™
2 ml
Ja
Durable amber stain diffusion ink
12 Pack
360 ± 5 mm
Messpipette