Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipette Typ 3, AR-Glas
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Hirschmann Instruments™ Class AS graduierte Pipetten sind in der blauen oder bernsteinfarbenen Graduierung erhältlich.
Marke: Hirschmann™ 1101154
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Hauptpunkt-Ringgraduierung (in entweder blau oder bernsteinfarben)
- Graduiert bis zur Spitze, Null bei Spitze, Typ 3
- Standardmäßig mit Baumwollstopfen
- Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
Klasse AS | |
Blue | |
12/Packung | |
360 ± 5 mm | |
Messpipette |
Ja | |
0.1 mL | |
0.03 mL | |
AR-Glas | |
5 ml |