Learn More
Heinz Herenz AR-Glass Schutzbrille
Beschreibung
- Schutzbrille AR-Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Deckglas |
| Form | Rechteck |
| Material | Glas |
| Länge (metrisch) | 60 mm |
| Breite (metrisch) | 24 mm |
| Dicke (metrisch) | 0,13 bis 0,16 mm |
| Abmessungen (L x B) | 24 x 60 mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |