Learn More
Tocris Bioscience™ AR-C 69931 Tetrasodium Salt
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
AR-C 69931 tetrasodium salt is a highly potent P2Y12 antagonist (IC50 = 0.4 nM). Inhibits ADP-induced human platelet aggregation ex vivo. Reduces thrombus weight and delays thrombus formation in a model of carotid artery thrombosis in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 163706-36-3 |
| Menge | 1 mg |
| Ziel | P2Y Receptor |
| Summenformel | C17H21Cl2F3N5Na4O12P3S2 |
| Formelmasse | 864.29g/mol |
| Produkttyp | Antagonist |
Nur für Forschungszwecke