Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wässriges Dispergiermittel für mehrwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen
Artikelnummer. 15446595
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Artikelnummer. 15446595
Marke: Thermo Scientific Chemicals 044276.AB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zum Dispergieren von Kohlenstoff-Nanoröhrchen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes
Physikalische Form Flüssig
Menge 10 ml
MDL-Nummer MFCD04040667