Learn More
Stuart™ Aquatron™ Deionisierergehäuse und -zubehör
Artikelnummer. 16150921
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Deionisiergehäuse
Wandhalterung
Eigenschaften:
Doppel
Doppelte Kapazität
Einfachkapazität
Einzeln
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Eigenschaften unitSize
16150921 Deionisiergehäuse Doppelte Kapazität 1 Stück
16170921 Deionisiergehäuse Einfachkapazität 1 Stück
16160921 Wandhalterung Einzeln 1 Stück
16140921 Wandhalterung Doppel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16150921 Lieferant Stuart™ Lieferanten-Nr. 8024494
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stuart™ Aquatron™ Deionisierergehäuse und -zubehör bieten gutes, hochwertiges Wasser zu einem erschwinglichen Preis
  • Bis zu 60 Liter/Stunde
  • Kostengünstige Einwegkartuschen
  • Die Farbänderung zeigt den Harzzustand auf einen Blick an
  • Freistehend oder wandmontiert
  • Ideal als Vorbehandlung für Aquatron™ Wasserdestillationsgeräte
  • Ein einfacher, tragbarer Deionisierer, der Wasser von guter Qualität zu einem erschwinglichen Preis liefert
  • Die Einweg-Ionenaustauschkartuschen wechseln langsam von grün zu blau, wenn sie erschöpft sind, und geben auf einen Blick Aufschluss über den Harzzustand
  • Keine Leitfähigkeitsmessgeräte, Batterien oder Netzstromversorgung erforderlich
  • Lieferung komplett mit flexiblem Schlauch zum Anschluss an einen Hahn und einen Absperrhahn zur Steuerung der Durchflussrate
  • Kann in Reihe mit dem Aquatron™ Filter entweder über einen flexiblen Schlauch oder die als Zubehör erhältliche starre Kupplung (ALC) verbunden werden
  • Ideal als Vorbehandlung für Aquatron™ Wasserdestillationsgeräte, um eine Aufskalierung zu verhindern und die Ausgabequalität zu verbessern
  • Gehäuse und Ionenaustauschkartuschen müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal als Vorbehandlung für Aquatron™ Wasserdestillationsgeräte
Enthält Die Farbwechselanzeige zeigt den Harzzustand auf einen Blick an
Zur Verwendung mit (Geräte) Aquatron Filter
Typ Deionisiergehäuse
Eigenschaften Doppelte Kapazität