Learn More
Thermo Scientific™ AQUASIL™ C18-HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
50 mm
100 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2.1 mm
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- C18-Phase mit polaren Endkappen
- Alternative Selektivität im Vergleich zu konventionellen C18-Phasen
- Kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 2.1 mm |
| Länge (metrisch) | 20 mm |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 100 Å |
| Oberfläche | 310 m²/g |
| USP-Typ | L1 |
| Stationäre Phase | C18 |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 12% |
| Mehr anzeigen |