Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Vorsäulenkartuschen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Länge (metrisch):
10 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific Aquasil C18 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
- Die 10 mm Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direktanschluss und eigenständige Halter Ã' Thermo Scientific C18 Phase mit Polar-Endkappe
- Bietet eine alternative Selektivität im Vergleich zu konventionellen C18-Phasen
- Retention von polaren Verbindungen
- Kompatibel mit 100 % wässrigen mobile Phasen
Spezifikation
Spezifikation
| Kohlenstoffbeladung | 12% |
| pH | 2 bis 8 |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Porengröße | 100Å |
| Oberfläche | 310 |
| Durchmesser (metrisch) | 2.1 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| USP-Typ | L1 |