Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 5 μm HPLC-Säule
Artikelnummer. 10353075 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
125 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm Innendurchmesser
4 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10353075
Marke: Thermo Scientific™ 77505124030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 12 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
  • Partikelgröße: 5μ m
  • C18-Phase mit polaren Endkappen
  • Alternative Selektivität im Vergleich zu konventionellen C18-Phasen
  • Retention von polaren Verbindungen
  • Kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4 mm Innendurchmesser
Länge (metrisch) 125 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Oberfläche 310 m²/g
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 12%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase