Learn More
MP Biomedicals™ AquaPhenol™
Artikelnummer. 11466960 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
4 x 250 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 11466960
Marke: MP Biomedicals™ 11AQUAPH01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Water saturated phenol for DNA/RNA extractions
Phenol wird als Reagenz in der chemischen Analyse verwendet. Zur Herstellung von farblosen oder hellen Kunstharzen, vielen medizinischen und industriellen organischen Verbindungen und Farbstoffen. Häufige Verwendung in der Gewebekonservierung und DNA/RNA-Extraktion mit Chloroform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei +4 °C lagern. Unter Stickstoff lagern. Vor Licht schützen.
Zusammensetzung Wassergesättigtes Phenol
pH 4,5 - 5 (Lit.)
Forschungskategorie Molekularbiologie
Menge 250 mL
Form Lösung
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • AquaPhenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenol, ultra pure
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.