Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Lösungsmittel, für Karl-Fischer-Titration durch Volumetrie, Fisher Chemical
Lösungsmittel für Zweikomponentensystem; Pyridin-frei
163.00 CHF - 345.00 CHF
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10101580
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
K/2100/15
1 L Bernsteinfarbene Glasflasche
163.00 CHF
1 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10264390
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
K/2100/17
2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche
345.00 CHF
2.50 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lösungsmittel für Zweikomponenten-System; Pyridin-frei
  • Wird in Verbindung mit Aqualin™-Titrant für die volumetrische Karl Fischer-Analyse mit zwei Komponenten verwendet