Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Matrix K, für die Karl-Fischer-Titration nach Volumetrie, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical K/2300R/15
84.02 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 67-66-3 Gewicht : 1.22000kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : III
Beschreibung
- Matrix zur Verwendung in Verbindung mit Complete 5K (USA: AL2250R; EU: K/2250R) für die Analyse von Aldehyden und Ketonen mit hohem Wassergehalt.
Spezifikation
Farblos | |
Aqualine™ Matrix K | |
107-21-1,111-76-2,5683-33-0 | |
Flüssig | |
> 1.0 |
1 L | |
Karl Fischer Reagent | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
Pass test | |
81734 |