Learn More
SI Analytics™ AquaLine-Elektrode, Typ:70 pH Länge 120mm,D=12mm, -5...+80 °C, 2...13pH
SI Analytics™ AquaLine Elektrode ist eine wartungsarme Elektrode für den Trinkwasserbereich.
Marke: SI Analytics™ 285113049
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Aqualin-Elektroden für den Trinkwasserbereich
- Geringer Wartungsaufwand
- Im Lieferumfang ist ein Schraubenstopfen enthalten
- pH-Kombinationselektrode
- Glasschaft
- Keramikdiaphragma
- Gelelektrolyt
- Konische Membran
Spezifikation
Steckkopf | |
2 bis 13 | |
Silamid™ | |
Aqualine 70 PH | |
12 mm |
Glas | |
pH-Kombinationselektrode | |
Konus | |
120 mm |