Learn More
Macherey-Nagel™ Aquadur™ pH-Teststreifen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Graduierungen:
<3 > 4 > 7 > 14 <21 °d
< 3 > 5 > 10 > 15 <20 > 25 °d
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Schnelle und einfache Bestimmung der Wasserhärte.
- Der bequeme Vorgang aus Eintauchen und Ablesen sowie die klare Farbveränderung von grün nach rot sorgen innerhalb von Sekunden für zuverlässige Ergebnisse.
- Teststreifen für die Wasserhärte werden in vielen verschiedenen Abstufungen und Verpackungsoptionen für Ihre individuellen Ansprüche angeboten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, 93/42/EWG |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserhärtebestimmung |
| Graduierungen | <3 > 4 > 7 > 14 <21 °d |
| Menge | 100/Packung |
| Prüfzeit | 20 s |
| Typ | Aquadur Teststreifen |