Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 65
Artikelnummer. 17188630
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
90 x 60 cm
150 x 91,4 cm
200 x 130 cm
300 x 130 cm
300 x 200 cm
Farbe:
Braun
Grau
Schwarz
Menge:
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe Menge unitSize
17188630 300 x 130 cm Grau Je 1 1 Stück
17138630 90 x 60 cm Schwarz 6/Packung 6 Stück
17168630 90 x 60 cm Braun 6/Packung 6 Stück
17188620 300 x 200 cm Grau Je 1 1 Stück
17178620 90 x 60 cm Grau 6/Packung 6 Stück
17158620 150 x 91,4 cm Schwarz Je 1 1 Stück
17178630 150 x 91,4 cm Braun Je 1 1 Stück
17118620 150 x 91,4 cm Grau Je 1 1 Stück
17168620 200 x 130 cm Schwarz Je 1 1 Stück
17128620 200 x 130 cm Grau Je 1 1 Stück
17148630 300 x 200 cm Schwarz Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17188630 Lieferant 3M™ Nomad™ Lieferanten-Nr. 7000062962
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Removes dirt and moisture more effectively than conventional mats, keeping floors cleaner and safer, for an extended period of time. Traditional, deep cut pile and coir matting allows dirt and moisture to sit on the surface and be tracked into the building.
  • Textile Eingangsmatte mit hervorragenden Eigenschaften für Feinschmutz- und Nässeentfernung
  • Hält 80 % an Schmutz und Nässe an der Tür zurück
  • Für mittel frequentierte Bereiche (500 bis 1500 Begehungen pro Tag)
  • Doppelfaserschlingen, in einem karierten Muster angeordnet
  • Ausgezeichneter Erhalt der Optik
  • Empfohlen als Matte für mittel frequentierte Bereiche
  • Langlebig und einfach zu reinigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 300 x 130 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für mittel frequentierte Bereiche
Modell Nomad™ Aqua, Serie 65
Menge Je 1
Dicke (metrisch) 7,5 mm
Farbe Grau
Länge (metrisch) 300 cm
Breite (metrisch) 130 cm