Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 45
Beschreibung
- Hält 80 % an Schmutz und Nässe an der Tür zurück
- Für wenig frequentierte Bereiche (bis zu 500 Begehungen pro Tag)
- Zwei-Faser-Schlingen fangen und absorbieren Schmutz und Feuchtigkeit effektiver als herkömmliche Matten
- Rutschsicheres PVC auf der Rückseite
- Lässt sich einfach zusammenfügen und einfassen
- Erhältlich in Schwarz, Braun und Blau
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 90 x 60 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wenig frequentierte Bereiche |
| Modell | Nomad™ Aqua, Serie 45 |
| Menge | 6/Packung |
| Widerstand | Rutschfest |
| Dicke (metrisch) | 5,6 mm |
| Farbe | Blau |
| Länge (metrisch) | 90 cm |
| Material | PVC (Rücken) |
| Breite (metrisch) | 60 cm |