Learn More
Tocris Bioscience™ APY 29
Beschreibung
Allosteric modulator of IRE1α. Inhibits IRE1α autophosphorylation (IC50 = 280 nM) and activates IRE1α ribonuclease activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | APY 29 |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 332.36 |
| Physikalische Form | Solid |
| Farbe | Weiß |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 332.371 |