Learn More
Labcon APT Automation Pipette Tips for Beckman Biomek Workstations
Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
230 μl
Packungsgröße:
4800 Stück
Beschreibung
- Equivalent to Beckman™ Biomek P250 pipette tip
- Sterile - Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Autoclavable
- Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | APT™ 230 μL Automation Pipette Tips for Beckman™ Biomek Workstations, in 96 Racks, Sterile |
| Volumen (metrisch) | 230 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Gestellfarbe | Clear |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automated Liquid Handling |
| Mehr anzeigen |