Learn More
Aprindine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aprindine Hydrochloride |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H30N2.ClH/c1-3-23(4-2)15-10-16-24(21-13-6-5-7-14-21)22-17-19-11-8-9-12-20(19)18-22;/h5-9,11-14,22H,3-4,10,15-18H2,1-2H3;1H |
| Formelmasse | 358.2176 |