Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aprepitant
Artikelnummer. 16697022 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16697022 250 mg 250 Milligramm
16687022 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16697022 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465312500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00 CHF
    161.65 CHF / 250 Milligramm
    Sparen 29.35 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 170729-80-3 | C23H21F7N4O3, C23 H21 F7 N4 O3 | 534.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170729-80-3
Summenformel C23 H21 F7 N4 O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aprepitant
Menge 250 mg
Löslichkeit Praktisch unlöslich
Formelmasse 534,43
Physikalische Form Pulver
Produkttyp Reagenz
Reinheit ≥97,5 % (HPLC)