Learn More
Apramycin sulfate
Artikelnummer. 15418049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15418049 10 g 10 Gramm
15408049 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418049 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66616.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.16 CHF
    297.65 CHF / 10 Gramm
    Sparen 67.51 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Apramycin sulfate, CAS # 65710-07-8, is the salt of apramycin, the bacteriostatic aminoglycoside antibiotic. | CAS: 65710-07-8 | C21H43N5O15S | 637.66 g/mol
Apramycin sulfate binds to the deep groove of RNA and effectively inhibits ribosomal translocation prohibiting protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Apramycin is a 2-deoxysteptamine derivative and an aminoglycoside originally isolated from Streptomyces tenebrarius
• Apramycin sulfate is comprised of a bicyclic sugar moiety and a monosubstituted deoxystreptamine attached to a sulfate group
Application
• Apramycin sulfate exhibits antibiotic activity against gram-negative bacteria
• It is suitable for laboratory use against Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, and Pseudomonas aeruginosa
• It is also used for laboratory study of infectious disease
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65710-07-8
Summenformel C21H43N5O15S
Molekulargewicht (g/mol) 637.66
MDL-Nummer MFCD06200257
InChI-Schlüssel WGLYHYWDYPSNPF-RQFIXDHTSA-N
Synonym Nebramycin II
PubChem CID 3081544
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6S)-2-{[(2R,3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-7-amino-6-{[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl]oxy}-4-hydroxy-3-(methylamino)-octahydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]oxy}-5-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol; sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@H](O[C@@H]3[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](N)C[C@@H]2O[C@@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Apramycin sulfate
Typ Apramycin Sulfate
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 168°C
Farbe Gelb
Menge 10 g
Flammpunkt >110°C (230°F)
Siedepunkt 823°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 25mg/ml
Formelmasse 637.65
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Apramycin sulphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Apramycin sulphate