missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apraclonidine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30180354
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180354 10 mg 10 Milligramm
30180358 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30180354 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA72940010MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 73218-79-8
Summenformel C9 H10 Cl2 N4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 281.57
Synonym 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N1-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, hydrochloride (1:1), 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N1-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, monohydrochloride, AL 02145, ALO 2145, Aplonidine hydrochloride, Apraclonidine hydrochloride, Iopidine, p-Aminoclonidine monohydrochloride
IUPAC-Name 2,6-dichloro-1-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzene-1,4-diamine;hydrochloride
SMILES Cl.Nc1cc(Cl)c(NC2=NCCN2)c(Cl)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Apraclonidine Hydrochloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Apraclonidine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C9H10Cl2N4.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2,12H2,(H2,13,14,15);1H
Lösungstyp Neat
Industry Type Forensics
Menge 10 mg
Formelmasse 280.0049
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.