Learn More
Fisherbrand™ Drosophila-Fläschchen
Artikelnummer. 17869948 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
25,12 mm
25 mm
29,21 mm
Typ:
Drosophila-Fläschchen, Standard
Drosophila-Fläschchen, auf Tablett verpackt
Material:
Borosilikatglas
K-Resin
Polypropylen
Polystyrol
Ausführung der Öffnung:
Eng
Weit
Packungsgröße:
1 Stück
500 Stück
576 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Typ Material Ausführung der Öffnung unitSize
17869948 25 mm Drosophila-Fläschchen, auf Tablett verpackt K-Resin Eng 500 Stück
11889913 25,12 mm Drosophila-Fläschchen, Standard Borosilikatglas Eng 576 Stück
10614592 29,21 mm Drosophila-Fläschchen, auf Tablett verpackt K-Resin Weit 500 Stück
17879948 25,12 mm Drosophila-Fläschchen, auf Tablett verpackt Polystyrol Eng 500 Stück
17889948 29,21 mm Drosophila-Fläschchen, auf Tablett verpackt Polystyrol Weit 500 Stück
17709029 29,21 mm Drosophila-Fläschchen, auf Tablett verpackt Polystyrol Weit 1 Stück
15820275 29,21 mm Drosophila-Fläschchen, auf Tablett verpackt Polypropylen Weit 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17869948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.95 CHF
    94.80 CHF / 500 Stück
    Sparen 72.15 CHF
    43% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die geradwandige Konstruktion minimiert das Herausfallen von Lebensmitteln und ermöglicht ein effizienteres Einräumen, Befüllen und Verschließen.
Die geraden Wände minimieren das Verrutschen von Lebensmitteln und ermöglichen ein effizienteres Einbringen in Gestelle, Befüllen und Verschließen
Fisherbrand Drosophila-Fläschchen sind lieferbar in transparentem Polystyrol, durchsichtigem und flexiblem Polypropylen und nahezu unzerbrechlichem K-Harz. Diese Fläschchen haben einen flachen Boden und gerade Wände für einfaches Einstellen in Gestelle, Befüllen und Stapeln. Lieferbar als Großpackung oder in einer praktischen, 10 × 10 Tablettpackungskonfiguration.
Fläschchen aus Polypropylen
  • Durchsichtig und flexibel
  • Autoklavierbar
Fläschchen aus Polystyrol
  • Ausgezeichnete Klarheit für optimale Sichtbarkeit
  • Nicht autoklavierbar
Fläschchen aus K-Harz
  • Äußerst flexibel, nahezu unzerbrechlich
  • Nicht autoklavierbar
Standardverpackte Glashüllenfläschchen
  • Typ 1, N-51A Borosilikatglas
  • Einzeln getrennte Fläschchen sicher in Papptabletts verpackt
Hüllenfläschchen als Großpackung und mit Tablettverpackung
  • Lieferbar als Eng- oder Weithalsanfertigung
  • Hergestellt aus Polypropylen, K-Resin™ oder Polypropylen
  • Fläschchen aus K-Resin und Polypropylen sind nahezu unzerbrechlich, beständig gegen Kratzer und Macken, Polystyrol und K-Resin verfügen über eine glasähnliche Klarheit
  • Fläschchen aus Polypropylen sind autoklavierbar, Polystyrol- und K-Resin-Fläschchen sind nicht autoklavierbar
Bestellinformation
Die Fläschchen-Großpackungen enthalten Schichten mit insgesamt 500 Stück pro Karton; alle offenen Enden sind in eine Richtung ausgerichtet. Die in Trays verpackten Fläschchen werden in einer 10 x 10 in. großen Schrumpffolie eingeschweißt. (25 x 25 cm) Reihenkonfiguration mit Trennwänden zwischen den Fläschchen.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Klar
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.98 in.
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die geraden Wände minimieren das Verrutschen von Lebensmitteln und ermöglichen ein effizienteres Einbringen in Gestelle, Befüllen und Verschließen
Höhe (angloamerikanisch) 3,74 in.
Höhe (metrisch) 95 mm
Ausführung der Öffnung Eng
Material K-Resin
Typ Drosophila-Fläschchen, auf Tablett verpackt