Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit (20 mL sample prep, 10 mL PCR)
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Includes
Ausreichend Reagenzien für 4,000 Reaktionen in der Probenvorbereitung bei 50 μl pro Reaktion und 4,000 PCR-Reaktionen bei 5 μl pro Reaktion.
Das TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit kombiniert DNA-Extraktion und TaqMan™ chemische Genotypisierung in einem optimierten Protokoll, um Ergebnisse aus jeder Probe in weniger als einer Stunde zu liefern.
- DNA Extract All Reagents Kits bieten PCR-bereite DNA aus einer großen Auswahl von Probentypen, angefangen von Blut über Wangenabstriche bis hin zu Pflanzengewebe in 5 Minuten.
- Der TaqMan™ GTXpress™ Master Mix bietet eine robuste PCR-Amplifikation der extrahierten DNA in weniger als 50 min.
- Kompatibel mit Fast- und Standard-Thermocycling-Bedingungen
- Vorgemische Komponenten, die bei 2 °C bis 8 °C gelagert werden, reduzieren erheblich die Assay-Vorbereitungszeit
- Validiert mit allen Arten von Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotypisierungsassays
- Erweiterter PCR-Zyklus für schlecht amplifizierte oder probenbegrenzte Reaktionen
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält Lysereagenzien (2 °C bis 8 °C): Je 20 ml Lyse- und DNA-Stabilisierungslösung; Mastermix (15 °C bis 25 °C): 10 ml 2X-Mastermix mit AmpliTaq™ Fast DNA-Polymerase, UP, dNTPs, Trackingfarbstoff und ROX™-Farbstoff. Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt). |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell, standardmäßig |
| Verfahren | SNP-Genotypisierung (Echtzeit-PCR basiert) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, GeneAmp 9700, StepOne™, Standard Mode, Veriti Thermocycler, StepOne™ Fast Mode, StepOne™ Standard Mode |
| Genotypisierungsziel | SNPs (Unbekannt oder Zahlreich), SNPs (Bekannt) |
| Passiver Referenzfarbstoff | ROX (vorgemischt) |
| Mehr anzeigen |