Learn More
Applied Biosystems™ Platinum™ Multiplex PCR Master Mix
Amplifikation von Templates zwischen 50 bp und 2,5 kb
Marke:  Applied Biosystems™ 4464270
7476.50 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12027809
  • 8090.00 CHF / 2000 Reaktionen
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Platinum Multiplex PCR Master Mix, 2x; GC Enhancer
Beschreibung
Beschreibung
Platinum Multiplex PCR Master Mix is a high-specificity, high-throughput solution designed specifically for endpoint multiplex PCR and supports easy multiplexing with minimal optimization.
Der PlatinumMultiplex PCR Mastermix wurde speziell für die Endpunkt-Multiplex-PCR entwickelt und sorgt für einfaches Multiplexing mit minimaler Optimierung.
  • Multiplexing: Amplifikation von bis zu 20 Amplikonen in einer einzigen Reaktion
  • Flexibilität: Amplifikation von Produkten zwischen 50 bp und 2,5 kb
  • Anwenderfreundlich: Führen Sie Multiplex-PCR-Reaktionen mit minimaler Optimierung durch
  • Integrierter Heißstart
Eine Lösung mit hoher Spezifität und hohem Durchsatz für die Endpunkt-PCR
Das Leistungsverhalten des PlatinumMultiplex PCR-Mastermix über eine breite Palette von Amplikongrößen ermöglicht die Amplifikation von Templates von 50 bp bis zu 2,5 kb und erhöht so die Flexibilität des Arbeitsablaufs erheblich. In Verbindung mit seiner 20-Plex-Fähigkeit und dem Fehlen von Primer-Dimeren liefert er nicht nur eine Hochdurchsatz-Lösung, sondern zeichnet sich auch durch eine hohe Spezifität durch weniger unspezifische Primer-Bindungsereignisse und damit weniger Reaktions- und Primer-Abfall aus.
Multiplex PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 5 x 10 ml Platinum Multiplex-PCR Master Mix, 2X
• 1 x 10 ml GC-Enhancer
Ungeöffnet bei -15 bis -25 °C lagern. Nach dem Öffnen kann der Mastermix bei -15 °C bis -25 °C oder bei 4 °C (bis zu 30 Tage lang) gelagert werden. Den GC-Enhancer bei -15 °C bis -25 °C lagern.
Platinum Taq DNA-Polymerase
Bis 20-plex
Trockeneis
2X
Integrierter Heißstart
SuperMix oder Master Mix
10 ml
Niedrig
Standard
2000 Reaktionen
Heißstart-PCR, Multiplex PCR
1X
1000 Reaktionen
2,5 kb oder weniger
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2794538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4464270
Chargennummer2824022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4464270
Chargennummer2819378 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4464270
Chargennummer2823478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4464270
Chargennummer2807182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4464270
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Platinum™ Multiplex PCR Master Mix > 2.000 Reaktionen