Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaction Tube without Cap, 0.2 ml, assorted colors
Entwickelt für maximale Probenwiederfindung
Marke: Applied Biosystems™ N8010833
Additional Details : Gewicht : 0.10500kg
Includes: 1.000 MicroAmp Reaktionsröhrchen ohne Kappen, 0,2 ml, farblich sortiert
Requires : Verschluss mit Deckeln oder Versiegelung der gesamten Platte.
Beschreibung
Zur Verwendung mit Applied Biosystems 0,2 ml-Thermocyclern, einschließlich Veriti™ 96-Well Thermocycler, GeneAmp™ PCR-System 9700 und Applied Biosystems 2720 Thermocycler. Reaktionsröhrchen sind optimal für eine präzise PCR entwickelt.
- Einheitliche Kunststoffdicke für gleichmäßige Erwärmung und Kühlung und präzise Ergebnisse
- Polierte Oberfläche und konischer Boden ermöglichen maximale Rückgewinnung der Proben
- Erhältlich in klar oder verschiedenen Farben (rot, orange, blau und grün) zur einfachen Identifizierung
- Zeichnen sich durch zuverlässige Temperaturgenauigkeit und -homogenität bei schnellen und ölfreien PCR-Amplifikationen aus
- Die dünne, konische Wand wurde entwickelt, um einen optimalen Kontakt mit dem Probenblock zu gewährleisten, während die gleichmäßige Wanddicke eine optimale Wärmeübertragung für präzise PCR-Ergebnisse gewährleistet
- Die Röhrchen werden strengen Qualitätstests unterzogen, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,2 ml | |
Thermocycler | |
Polypropylen | |
Schnell | |
Nicht enthalten | |
1.000 Röhrchen |
Divers | |
0,25 ml | |
MicroAmp™ | |
Enthält 1.000 MicroAmp™ Reaktionsröhrchen ohne Kappen, 0,2 ml, farblich sortiert. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
96 | |
Reaktionsröhrchen |