Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Fast GPLE Clear Reaction Plates with Barcode
Artikelnummer. 15289704 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
20 Platten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15289704
Marke: Applied Biosystems™ 4483481
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der leicht erkennbare, schwarze Well-Identifikationstext trägt zur Minimierung von Pipettierfehlern bei und verbessert die Produktivität bei der Probenvorbereitung.
  • Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
  • Zur Verwendung im Labor
  • Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
  • Hergestellt gemäß ANSI™/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
  • Hohe mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
  • Die Verwendung von Polypropylen und Hochtemperatur-Formverfahren hilft, die Bindung von DNA, RNA und Enzymen zu verhindern, während das Polycarbonat mechanische Stabilität, eine flache Form und lange Lebensdauer gewährleistet.
  • Die ideale Wahl zur Verwendung mit automatisierten Geräten, Robotik und in Mehrgeräte-Experimenten (wie Thermocycler, Echtzeit-Thermocycler, Genanalysator)
  • Die dünnwandige Konstruktion ermöglicht eine perfekte Passform für Thermoblöcke mit hervorragender Wärmeübertragung von Thermoblock zu Probe.
  • Der leicht zu lesende, schwarze Well-Identifikationstext trägt zur Minimierung von Pipettierungsfehlern bei und verbessert die Produktivität bei der Probenvorbereitung.
  • Plattform: 310 Genanalysator, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7500 Fast Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™, Veriti™ Dx Fast Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Fast System
Schnelle PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Verpackung 20 Platten
Produktlinie MicroAmp
Farbe Optisch, Durchsichtig
Produkttyp Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,2 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,1 mL
Menge 20 Platten
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für Laboranwendungen.