Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Fast Blue Reaction Plates with Barcode
Ideale Lösung für Arbeiten, die spezielle Handhabung und ein noch höheres Maß an Langlebigkeit erfordern, zur Verwendung für Experimente mit mehreren Instrumenten
Marke: Applied Biosystems™ 4483486
130.05 CHF gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
- Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
- Hergestellt gemäß ANSI™/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
- Hohe mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
- Die Verwendung von Polypropylen und Hochtemperatur-Formverfahren hilft, die Bindung von DNA, RNA und Enzymen zu verhindern, während das Polycarbonat mechanische Stabilität, eine flache Form und lange Lebensdauer gewährleistet.
- Die ideale Wahl zur Verwendung mit automatisierten Geräten, Robotik und in Mehrgeräte-Experimenten (wie Thermocycler, Echtzeit-Thermocycler, Genanalysator)
- Die dünnwandige Konstruktion ermöglicht eine perfekte Passform für Thermoblöcke mit hervorragender Wärmeübertragung von Thermoblock zu Probe.
- Der leicht zu lesende, schwarze Well-Identifikationstext trägt zur Minimierung von Pipettierungsfehlern bei und verbessert die Produktivität bei der Probenvorbereitung.
- Plattform: 310 Genanalysator, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7500 Fast Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™, Veriti™ Dx Fast Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Fast System
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
MicroAmp™ | |
Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,2 ml | |
0,1 ml |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
20 Platten | |
Optisch, Blau | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polycarbonat, Polypropylen, Polypropylen | |
96 | |
Schnell |