Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear GPLE Reaction Plates with Barcode
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Includes
Für 96-Well Mikrotiterplatten
- Zur Verwendung im Labor
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
- Hohe mechanische Stabilität und flache Form, umfassende Erfüllung aller Erfordernisse des Arbeitsablaufs
- Polypropylen und Hochtemperatur-Formverfahren ermöglichen die Verhinderung der Bindung von DNA, RNA und Enzymen, während das Polycarbonat mechanische Stabilität, eine flache Form und lange Lebensdauer gewährleistet
- ANSI™/SBS-konforme Bauweise
- Die ideale Wahl zur Verwendung mit automatischen Geräten, Robotik und Mehrgeräte-Experimenten (wie Thermocycler, Echtzeit-Thermocycler, Genanalysator)
- Die dünnwandige Bauweise ermöglicht eine perfekte Passform für Thermoblöcke mit hoher Wärmeübertragung von Thermoblock zu Probe
- Der leicht zu lesende, schwarze Well-Identifikationstext trägt zur Minimierung von Pipettierungsfehlern bei und verbessert die Produktivität bei der Probenvorbereitung.
- Plattform: 2720 Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
Schnelle PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
| Inhalt und Lagerung | 20 96-Well-Platten. Bei Raumtemperatur lagern. |
| Verpackung | 20 Platten |
| Produktlinie | MicroAmp |
| Farbe | Optisch, Durchsichtig |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Material | Polycarbonat, Polypropylen |
| Mehr anzeigen |
Zur Verwendung im Labor