Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 384-Well Multicolor Reaction Plates with Barcode
Ideale Lösung für Arbeiten, die spezielle Handhabung und ein noch höheres Maß an Langlebigkeit erfordern, zur Verwendung für Experimente mit mehreren Instrumenten
104.00 CHF - 8720.00 CHF
Spezifikation
Barcode | Inklusive Barcode |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Produktlinie | MicroAmp™ |
Farbe | Optisch, Diverse |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15282995
|
Applied Biosystems™
4483316 |
5 Platten |
104.00 CHF
5 Packungen |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15292995
|
Applied Biosystems™
4483317 |
500 Platten |
8720.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Applied Biosystems MicroAmp EnduraPlate Mikrotiterplatten bieten hervorragende Leistung für die PCR oder qPCR in Formaten, die speziell für Ihre Versuchsanforderungen entwickelt wurden. Alle Platten wurden mit Applied Biosystems Geräten für eine optimale Passform und Leistungsfähigkeit validiert.
- Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
- Hergestellt gemäß ANSI™/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
- Zur einfachen Organisation von Labor-Assays in verschiedenen Farben erhältlich
- Hohe mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
- Die Verwendung von Polypropylen und Hochtemperatur-Formverfahren hilft, die Bindung von DNA, RNA und Enzymen zu verhindern, während das Polycarbonat mechanische Stabilität, eine flache Form und lange Lebensdauer bietet.
- Die ideale Wahl zur Verwendung mit automatischen Geräten, Robotik und Mehrgeräte-Experimenten (wie Thermocycler, Echtzeit-Thermocycler, Genanalysator)
- Die dünnwandige Konstruktion ermöglicht eine perfekte Passform für Thermoblöcke mit hervorragender Wärmeübertragung von Thermoblock zu Probe.
- Der leicht zu lesende, schwarze Well-Identifikationstext trägt zur Minimierung von Pipettierungsfehlern bei und verbessert die Produktivität bei der Probenvorbereitung.
- Plattform: 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Optisch, Diverse | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polycarbonat, Polypropylen, Polypropylen | |
384 |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
MicroAmp™ | |
Mikrotiterplatte | |
Stehrand | |
40 μl | |
Standard |