Learn More
MeltDoctor™ MeltDoctor™ HRM Positive Control Kit
Bietet Nukleinsäurekontrollen zur Demonstration und Fehlerbehebung bei der hochauflösende Schmelzkurvenanalyse (HRM)
Marke: MeltDoctor™ 4410126
517.00 CHF gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Includes: MeltDoctor™ HRM Allel A DNA (20 X), 150 μl, MeltDoctor™ HRM Allel G DNA (20 X), 150 μl, MeltDoctor™ HRM Allel A⁄G DNA (20 X), 150 μl, MeltDoctor™ HRM Primer Mix (20 X), 500 μl
Beschreibung
Das Kit besteht aus Vorwärts- und Rückwärts-Primern und drei DNA-Templates, die alle AA, AB und BB darstellen.Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Recommended Storage
Store at -15° to -25°C.
Spezifikation
The kit consists of: MeltDoctor™ HRM Allele A DNA (20x), 150 μL, MeltDoctor™ HRM Allele G DNA (20x), 150 μL, MeltDoctor™ HRM Allele A⁄G DNA (20x), 150 μL, MeltDoctor™ HRM Primer Mix (20x), 500 μL Store at -15 °C to -25 °C Guaranteed minimum shelf life is 60 days (exact expiry date printed on product and CofA). |
|
Röhrchen | |
MeltDoctor HRM-Positivkontrollkit | |
MeltDoctor™ | |
Nasses Eis | |
β-Aktin | |
20X | |
150 μl, 500 μl |
DNA-Template, das die Allele AA, AB und BB darstellt | |
ACTB | |
HRM (High Resolution Melting)-Farbstoff | |
HRM-Positivkontrollkit | |
450 Reaktionen | |
Real Time PCR (qPCR) | |
450 Reaktionen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.