Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Fast PCR Master Mix (2X), with or without protocol
Artikelnummer. 10526745 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
250 Reaktionen
250 Reaktionen, mit Protokoll
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 10526745
Marke: Applied Biosystems™ 4359187
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Der GeneAmp Mastermix für schnelle PCR (2X) enthält zwei Röhrchen (je 1.25 ml), ausreichend für 125 20 μl PCR-Reaktionen. Der Mastermix für schnelle PCR kann auch mit einem Protokoll bestellt werden.
Empfindliche, vorgemischte Heißstart-Chemikalien
Applied Biosystems GeneAmp Fast PCR Master Mix reduces PCR reaction time to as little as 25 minutes when used with the Veriti 96-well thermal cycler. The sensitive, premixed hot-start chemistries of this master mix enable quick experiment setup and by generating greater than 90% 'A' overhang, the cloning process is further simplified.
Der GeneAmp Fast PCR Master Mix reduziert die PCR-Reaktionszeit bei Verwendung mit dem Veriti™ 96-Well-Thermocycler auf nur 25 Minuten.
  • Schnelles Ansetzen von Reaktionen mit vorgemischten Reagenzien
  • Nachweis einer einzelnen Genkopie in nur 10 ng DNA
  • Gewährleistet reproduzierbare, spezifische und sensible Ergebnisse.
  • Anwenderfreundlich
  • Vorgemischte Heißstart-Chemikalien ermöglichen die schnelle Einrichtung von Experimenten
  • Erzeugt mehr als 90 % “A”-Überhänge – erleichtert die Klonierung
  • Nachweis einer einzelnen Kopie in 10 ng DNA
Teil des zeitsparenden Applied Biosystems Systems für schnelle PCR, bestehend aus dem vorgemischtem GeneAmp Fast-PCR-Mastermix, speziell entwickelten Mikrotiterplatten und Röhrchen sowie dem Veriti 96-Well-Thermocycler (0,1 ml oder 0,2 ml).
Schnelle PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Der GeneAmp™ Fast PCR Master Mix (2X) enthält zwei Röhrchen (je 1,25 ml), ausreichend für 125 x 20 µl-PCR-Reaktionen. Der Fast PCR-Mastermix kann auch mit einem Protokoll bestellt werden.
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Mittel
Polymerase AmpliTaq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Exonukleaseaktivität 5' – 3'
Produkttyp Schneller PCR-Mastermix
Menge 250 Reaktionen
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 250 Reaktionen
Überhang 3'-A
Reaktionsformat SuperMix oder Master Mix
Größe (Endprodukt) 2 kb oder weniger
Ausgangsmaterial DNA
Volumen 0,1 ml oder 0,2 ml