Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend (2.5 mM ea)
In glasdestilliertem Wasser gelöst und mit NaOH auf den pH-Wert 7,0 titriert
Marke: Applied Biosystems™ 4303442
Beschreibung
Jedes Fläschchen GeneAmp Desoxynukleotidtriphosphate enthält 1 ml einer 10 mM-Mischung mit je 2,5 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP.
- dNTPs sind von hoher Reinheit und deshalb ideal für den Einsatz bei PCR-Reaktionen und anderen Anwendungen
- Garantiert für PCR-Leistung bei Verwendung mit GeneAmp PCR Kernreagenzien und GeneAmp Gerätesystem
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Spezifikation
| GeneAmp™ dNTP Blend enthält 1 ml mit je 2,5 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP (eine Mischung aus 10 mM-dNTPs). Ausreichend für 200 PCR-Amplifikationen mit je 50 µl. Lagerung bei -20 °C in einem Tiefkühlgerät mit konstanter Temperatur. | |
| GeneAmp™ | |
| 12 x 1 ml |