missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Application-specific Columns for Semivolatile Organic Compounds

TraceGOLD™ TG-SVOC GC columns are specifically designed for a wide range of semivolatiles analysis (basic, acidic and neutral compounds) and ensure consistent high performance results.

Marke:  Thermo Scientific™ 26057-5780

802.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 18034841

  • 807.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Outstanding balanced inertness for analysis of semivolatiles in complex matrices.
  • Excellent reproducibility and peak shapes even for problematic compounds like phenol, nitrophenol, pentachlorophenol.
  • Long column lifetime.
  • Ideal for EPA method 8270.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

GC Column
None
0.18 μm
20 m
0.18 mm
Semivolatiles Analysis
0.18 μm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Application-specific Columns for Semivolatile Organic Compounds > Thermo Scientific™ Application-specific Columns, Metric Inner Diameter; 0.18 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt