Learn More
Molecular Probes™ Apoptotic DNA Ladder Kit
Artikelnummer. 10030040 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10030040 50 Tests 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10030040 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. B/2300/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
DNA-Leiter-Kit für die Apoptose
Das ApoTarget™ Quick Apoptotic DNA Ladder Detection Kit bietet ein einfaches und schnelles Verfahren für die Extraktion chromosomaler DNA. Das Verfahren bereitet DNA für die Verwendung in Methoden vor, die DNA-Fragmentierung in apoptotischen Zellen nachweisen. Im Gegensatz zu anderen Kits, die 1 bis 2 Tage benötigen, um fertig zu werden, benötigt diese Nachweismethode nur weniger als 90 Minuten, um DNA in einem einzelnen Röhrchen ohne Extraktions- oder Säulenschritte vorzubereiten. Die DNA-Fragmentierung lässt sich durch Agarose-Gelelektrophorese einfach visualisieren. Dieses Verfahren erhöht die Rückgewinnung kleiner fragmentierter DNA und verbessert so die Empfindlichkeit des Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 Tests
Format Rörchen
Produkttyp DNA-Leiter-Kit für die Apoptose
Inhalt und Lagerung Enthält TE-Lysepuffer, Enzyme A und B, Ammoniumacetat-Lösung und DNA-Suspensionspuffer. Kit bei -20 °C lagern.
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
Produktlinie ApoTarget
Konjugat Ethidiumbromid
Zur Verwendung mit (Geräte) UV-Imager
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.