missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Apoptosis Phospho-Specific Array
Beschreibung
- This product must be accompanied with Antibody Array Detection Kit
- The arrays are printed on standard-size coated glass microscope slides and can be scanned on all microarray scanners that are compatible with 76 x 25 x 1 mm slides
- Suitable Sample: Cultured Cells, Frozen Tissue, FFPE Tissue, Serum
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Nachweisverfahren | Fluorometrisch |
| Menge | 1 Kit (2 Proben) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Profiling |
| Produkttyp | Array/Library |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?