Learn More
Invitrogen™ Apoptosis 6-Plex Human ProcartaPlex™ Panel
Artikelnummer. 17168895
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17168895 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17168895 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EPX06A15823901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das ProcartaPlex Human Apoptosis Panel 6plex ermöglicht die Untersuchung des Prozesses des programmierten Zelltods durch die Analyse von 6 Zielproteinen in einer einzigen Vertiefung unter Verwendung der Luminex xMAP-Technologie.
  • Das Human Apoptosis 6-Plex ProcartaPlex Panel ermöglicht die Untersuchung des Prozesses des programmierten Zelltods durch die Analyse von 6 Proteinzielen in einem einzigen Well mit Luminex xMAP Technologie. Der gleichzeitige Nachweis von Apoptose-bezogenen Proteinen zusammen mit GAPDH, einem Housekeeping-Protein, kann dabei helfen, Krankheiten wie Krebserkrankungen, Schlaganfall, die Alzheimer-Krankheit und Autoimmunerkrankungen zu erforschen.
  • Das Panel wird in einem gebrauchsfertigen Format mit einzelnen Fläschchen mit Erfassungs- und Detektionsreagenzien geliefert, die in 1x-Konzentration formuliert sind und daher weniger Pipettieren und einen weniger aufwändigen Versuchsaufbau erfordern. Es ist nicht mit Simplexen oder anderen Panels kombinierbar.
  • Die vorkonfigurierten ProcartaPlex Panels werden umfassend auf Kombinierbarkeit, Interferenz und Kreuzreaktivität von Analyten geprüft, um ein Höchstmaß an Validierung und Präzision zu gewährleisten. Alle ProcartaPlex Panels werden mit den für den Assay erforderlichen Reagenzien geliefert.
  • ProcartaPlex Multiplex-Panel sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nichtmenschlicher Primat, Schwein und Hund). Weitere Informationen und verfügbare Produkte finden Sie auf unserer Seite zu den ProcartaPlex Immunoassays.
  • Zielliste [Bead-Region]: Bcl-2 [57], Caspase 3 (aktiv) [44], gespaltene PARP [28], Cytochrom c [54], GAPDH [12], p53 [52]
  • ProcartaPlex-Immunoassays basieren auf dem Prinzip eines Sandwich-ELISA, bei dem zwei hochspezifische Antikörper, die an unterschiedliche Epitope eines Proteins binden, zur gleichzeitigen Quantifizierung aller Protein-Targets mit einem Luminex-Gerät verwendet werden. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 μl Plasma oder Serum oder 50 μl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
  • Reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse – als Panel nach dem höchsten Industriestandard validiert, einschließlich Proteinzielkombinierbarkeit und Kreuzreaktivitätstests
  • Mehr Ergebnisse pro Probe: Messen Sie mehrere Protein-Targets gleichzeitig in einer einzigen Probe mit 25 bis 50 μl
  • Bewährte Luminex Technologie – hoch referenzierte Multiplexing-Plattform zur Proteindetektion und -quantifizierung
  • Bei ProcartaPlex Assays kommt die Luminex xMAP (Multianalyt-Profiling) Technologie für die gleichzeitige Detektion und Quantifizierung von bis zu 80 Proteinzielen in einer einzigen 25 bis 50 μl-Probe aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten zum Einsatz.
  • Die Luminex MagPlex Superparamagnetic Microsphere Beads im ProcartaPlex Assay werden intern mit präzisen Anteilen von roten und Infrarot-Fluorophoren gefärbt und erzeugen so 100 spektral einzigartige Signaturen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX Systeme) identifiziert werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
  • Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und einem ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay an einen magnetischen Bead konjugiert und nicht in den Mikrotiterplatten-Well adsorbiert wird, sodass die Reagenzien des ProcartaPlex Assays frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex Assays können in der Zeit, die ein herkömmlicher Sandwich-ELISA erfordern würde, mehr Zielproteine mit deutlich weniger Probenmaterial profiliert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Multiplex-Panel
Menge 96 Tests
Spezies Human
Combinability Nicht kombinierbar
Assay-Empfindlichkeit: Siehe Analysezertifikat
Assay-Bereich Siehe Produktdokumentation
Format Multiplex-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex™ Geräte
Interassay-VK Weniger als 15 %
Intraassay-VK Weniger als 15 %
Multiplex-Größe (Multiplex-Zahl) 6
Produktlinie ProcartaPlex
Probentyp Zelllysate
Probenvolumen Zelllysat:25 μl (1:10 vorverdünnt)
Inhalt und Lagerung
• 2 vials Human Standard Mix 12 (lyophilized)
• 2 vials Human Caspase-3 Standard (lyophilized)
• 1 vial Capture Bead Mix (1X)
• 1 vial Biotinylated Detection Antibody Mix (1X)
• 1 bottle Reading Buffer (1X)
• 1 bottle Wash Buffer (10X)
• 1 bottle Streptavidin-PE (1X)
• 1 bottle Cell Lysate Assay Diluent (1X)
• 8-tube strip
• Adhesive film
• Flat bottom 96-well plate, black
Store at 2°C to 8°C.
Versandbedingung Nasseis
Research Area Apoptosis