Learn More
A&D Weighing Apollo Präzisionswaage Klasse II, geeicht
Artikelnummer. 16894601
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
220 g
320 g
420 g
620 g
2200 g
3200 g
4200 g
6200 g
Lesbarkeit:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Lesbarkeit Packungsgröße
16894601 3200 g 0,01 g 1 Stück
16864601 220 g 0,001 g 1 Stück
16804611 320 g 0,001 g 1 Stück
16844611 420 g 0,001 g 1 Stück
16874611 620 g 0,001 g 1 Stück
16854601 2200 g 0,01 g 1 Stück
16834611 4200 g 0,01 g 1 Stück
16864611 6200 g 0,01 g 1 Stück
16854611 6200 g 0,1 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16894601 Lieferant A&D Weighing Lieferanten-Nr. GX3002AEC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2432.19 CHF
    2055.78 CHF / 1 Stück
    Sparen 376.41 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 15-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Apollo Analytical Series steigert die Produktivität und Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe durch benutzerfreundliche und innovative Funktionen. Sie wurden entwickelt, um zuverlässige Ergebnisse für eine Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen zu liefern.
  • Neu entwickelter Smart SHS-Wiegesensor mit ECL Technologie
  • APA (Automatische Präzisionsbewertung) – Automatische Beurteilung der Waagenleistung, Berechnung und Anzeige der Standardabweichung (Wiederholgenauigkeit) direkt am Einsatzort ohne Kalibriergewichte; tägliche Überprüfung per Tastendruck möglich.
  • Automatische Berechnung des Mindestgewichts und Einstellung über die APA-Funktion
  • Geben Sie das Mindestgewicht automatisch über APA oder manuell mit Gewichten ein
  • Optischer Alarm für Mindestgewicht
  • UAC (Benutzerzugriffskontrolle) – Administrator- und Bedienerpasswortzugriff zur Gewährleistung der Datenintegrität
  • Kalibrierung per Knopfdruck, Intervall, voreingestellte Zeiten (3) oder automatisch bei Änderung der Umgebungstemperatur (GX-AE/A)
  • ISD (Patentierte Aufprall- und Schockerkennung) – Die 4-stufige Stoßerkennung mit optischer und akustischer Rückmeldung gewährleistet die optimale Leistung Ihrer Investition durch korrekte Nutzung der Waage und eignet sich ideal für automatisierte Ladeanwendungen sowie zur Bedienerführung.
  • FRD (Durchflussanzeige) – Direkte Anzeige der Durchflussrate einer Probe in g/s, g/m³, g/h oder der Volumenstromrate in ml/s, ml/m³, ml/h
  • Bis zu 10 Probendichten können im Speicher abgelegt werden
  • Verwendung in Verbindung mit dem Durchflussmengenkomparator, um die Durchflussmengen innerhalb der vorgegebenen Grenzen zu halten
  • SCF (Statistische Berechnungsfunktion) – Verschiedene statistische Ergebnisse können auf dem Display der Waage angezeigt und ausgedruckt oder an einen Drucker oder PC ausgegeben werden.
  • Standard RS232 und Dualmodus USB Schnittstelle. USB kann für den Schnellmodus (Verbindung zum PC ohne Softwareinstallation) oder den bidirektionalen Modus konfiguriert werden.
  • UFC (Universal Flexi (Coms) – Konfigurierbare Datenausgabe, ideal für den Anschluss an Datenerfassungssysteme oder Barcode-Etikettendrucker usw.
  • Brutto/Netto//Tara-Datenausgabe, Tara-Speicher, Unterhaken, Kapazitätsanzeige
  • Große Auswahl an Optionen und Zubehör
  • Eingebauter lüfterloser Ionisator mit Schnellfunktion Ion™ Technologie und externer IR-Schalter (GX-AE)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP/GMP/GCP/ISO/OIML
Anschlusstyp RS-232 C und USB
Fassungsvermögen 3200 g
Displaytyp LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 0,01 g
Material Edelstahl
Modell GX-3002A-EC
Stabilisierungszeit 1 s
Länge (metrisch) Schale 165 mm
Breite (angloamerikanisch) Schale 6,5 in.
Breite (metrisch) Schale 165 mm
Elektrische Anforderungen 30 VA an Adapter (12 V, 1 A)