Learn More
A&D Weighing Apollo GF-A Präzisionswaagen
Artikelnummer. 16691102
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10200 g
1100 g
122 g
1220 g
1620 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
620 g
6200 g
Lesbarkeit:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
Packungsgröße:
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Lesbarkeit Packungsgröße
16691102 2200 g 0,01 g 1 Stück
16601112 220 g 0,001 g 1 Stück
16611112 3200 g 0,01 g 1 Stück
16621112 320 g 0,001 g 1 Stück
16631102 10200 g 0,1 g 1 Stück
16631112 4200 g 0,01 g 1 Stück
16641102 10200 g 0,01 g 1 Stück
16641112 420 g 0,001 g 1 Stück
16651102 1100 g 0,001 g 1 Stück
16651112 6200 g 0,1 g 1 Stück
16661102 1220 g 0,01 g 1 Stück
16661112 6200 g 0,01 g 1 Stück
16671102 122 g 0,001 g 1 Stück
16671112 620 g 0,001 g 1 Stück
16681102 1620 g 0,001 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16691102 Lieferant A&D Weighing Lieferanten-Nr. GF2002A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1794.79 CHF
    1512.26 CHF / 1 Stück
    Sparen 282.53 CHF
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die neue A&D Apollo Analytical Serie. Verbessern Sie die Produktivität und Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit den benutzerfreundlichen und innovativen Funktionen der A&D Apollo-Laborwaage, die zuverlässige Ergebnisse in einer Vielzahl von Umgebung
  • Neu entwickelter Smart SHS-Wiegesensor mit ECL Technologie
  • APA (Automatische Präzisionsbewertung) – Automatische Beurteilung der Waagenleistung, Berechnung und Anzeige der Standardabweichung (Wiederholgenauigkeit) direkt am Einsatzort ohne Kalibriergewichte; tägliche Überprüfung per Tastendruck möglich.
  • Automatische Berechnung des Mindestgewichts und Einstellung über die APA-Funktion
  • Geben Sie das Mindestgewicht automatisch über APA oder manuell mit Gewichten ein
  • Optischer Alarm für Mindestgewicht
  • UAC (Benutzerzugriffskontrolle) – Administrator- und Bedienerpasswortzugriff zur Gewährleistung der Datenintegrität
  • Kalibrierung per Knopfdruck, Intervall, voreingestellte Zeiten (3) oder automatisch bei Änderung der Umgebungstemperatur (GX-AE/A)
  • ISD (Patentierte Aufprall- und Schockerkennung) – Die 4-stufige Stoßerkennung mit optischer und akustischer Rückmeldung gewährleistet die optimale Leistung Ihrer Investition durch korrekte Nutzung der Waage und eignet sich ideal für automatisierte Ladeanwendungen sowie zur Bedienerführung.
  • FRD (Durchflussanzeige) – Direkte Anzeige der Durchflussrate einer Probe in g/s, g/m³, g/h oder der Volumenstromrate in ml/s, ml/m³, ml/h
  • Bis zu 10 Probendichten können im Speicher abgelegt werden
  • Verwendung in Verbindung mit dem Durchflussmengenkomparator, um die Durchflussmengen innerhalb der vorgegebenen Grenzen zu halten
  • SCF (Statistische Berechnungsfunktion) – Verschiedene statistische Ergebnisse können auf dem Display der Waage angezeigt und ausgedruckt oder an einen Drucker oder PC ausgegeben werden.
  • Standard RS232 und Dualmodus USB Schnittstelle. USB kann für den Schnellmodus (Verbindung zum PC ohne Softwareinstallation) oder den bidirektionalen Modus konfiguriert werden.
  • UFC (Universal Flexi (Coms) – Konfigurierbare Datenausgabe, ideal für den Anschluss an Datenerfassungssysteme oder Barcode-Etikettendrucker usw.
  • Brutto/Netto//Tara-Datenausgabe, Tara-Speicher, Unterhaken, Kapazitätsanzeige
  • Große Auswahl an Optionen und Zubehör
  • Eingebauter lüfterloser Ionisator mit Schnellfunktion Ion™ Technologie und externer IR-Schalter (GX-AE)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP/GMP/GCP/ISO
Anschlusstyp RS-232 C und USB
Fassungsvermögen 2200 g
Displaytyp LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 0,01 g
Material Edelstahl
Modell GF-2002A
Stabilisierungszeit 1 Sekunde
Elektrische Anforderungen 30 VA an Adapter (12 V, 1 A)