Learn More
A&D Weighing Apollo Präzisionswaage
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16641112
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10200 g
1100 g
122 g
1220 g
1620 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
620 g
6200 g
Lesbarkeit:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16641112
Marke: A&D Weighing GF403A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die neue A&D Apollo Analytical Serie. Verbessern Sie die Produktivität und Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit den benutzerfreundlichen und innovativen Funktionen der A&D Apollo-Laborwaage, die zuverlässige Ergebnisse in einer Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen liefert.
  • Große Auswahl, einschließlich Modelle mit hoher Kapazität, hoher Auflösung, interner Kalibrierung (GX-A) oder externer Kalibrierung (GF-A)
  • Neu entwickelter Smart SHS-Wägesensor mit ECL-Technologie*2
  • APA - Automatische Präzisionsbewertung. Automatische Bewertung der Waagenleistung. Berechnung und Anzeige der Standardabweichung (Wiederholbarkeit) am Einsatzort ohne die Notwendigkeit von Kalibriergewichten! Kann täglich über einen Tastendruck überprüft werden.
  • Automatische Mindestgewichtsberechnung und -einstellung über APA-Funktion
  • Eingabe des Mindestgewichts automatisch über APA oder manuell mit Gewichten
  • Visueller Alarm für Mindestgewicht
  • UAC - Benutzerzugangskontrolle, Administrator- und Betreiberpasswort-Zugang zur Gewährleistung der Datenintegrität
  • Kalibrierung über One-Touch, Intervall, voreingestellte Zeiten (3) oder automatisch als Reaktion auf Änderungen der Umgebungstemperatur (GX-AE/A)
  • ISD - Impact Shock Detection*1, 4-stufige Schockerkennung mit visueller und akustischer Rückmeldung. Erhalten Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Investition durch die korrekte Verwendung der Waage. Ideal für automatisierte Ladeanwendungen und ideal zur Bedienerführung
  • FRD - Flow Rate Display*2, direkte Anzeige der Durchflussrate einer Probe in g/s, g/m, g/h oder des Volumendurchflusses in mL/s, mL/m, mL/h. Es können bis zu 10 Probendichten gespeichert werden. Verwendung in Verbindung mit dem Durchflussraten-Komparator, um die Durchflussraten innerhalb der festgelegten Grenzen zu halten
  • SCF - Statistische Berechnungsfunktion, Anzeige und Ausdruck verschiedener statistischer Ergebnisse auf der Waagenanzeige oder Ausgabe auf einem Drucker oder PC
  • Standard RS232 und Dual Mode USB-Schnittstelle. USB kann für den ‚schnellen‘ Modus (Anschluss an den PC ohne Software-Installation) oder für den bidirektionalen Modus konfiguriert werden.
  • UFC - Universal Flexi Coms konfigurierbare Datenausgabe, ideal für den Anschluss an Datenerfassungssysteme oder Barcode-Etikettendrucker usw.
  • Brutto/Netto/Tara-Datenausgabe, Tara-Speicher, Unterflurwägung, Kapazitätsindikator
  • Große Auswahl an Optionen und Zubehör
  • Eingebauter lüfterloser Ionisator mit Quick Ion™-Technologie und externem IR-Schalter (GX-AE)
  • *1 patentgeschützt
  • *2 zum Patent angemeldet
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP/GMP/GCP/ISO
Anschlusstyp RS-232 C und USB
Fassungsvermögen 420 g
Displaytyp LCD mit umgekehrter Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 0,001 g
Material Edelstahl
Modell GF-403A
Stabilisierungszeit 1 Sekunde
Elektrische Anforderungen 30 VA an Adapter (12 V, 1 A)